Få mere at vide
N-Boc-beta-phenyl-D-phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7038018
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493438 500 mg 500mg
15483438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56885.ME
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 143060-31-5 | C20H23NO4 | 341.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143060-31-5
Molekylær formel C20H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 341.41
MDL nummer MFCD00191187
InChI nøgle TYJDOLCFYZSNQC-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-3,3-diphenylalanine, boc-d-ala 3,3-diphenyl-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, boc-3,3-diphenyl-d-alanine, r-n-boc-2-amino-3,3-diphenylpropionic acid, n-boc-beta-phenyl-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-beta-phenyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-phenyl-l-phenylalanine, n-boc-b-phenyl-d-phenylalanine
PubChem CID 7019136
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-beta-phenyl-D-phenylalanine
Smeltepunkt 157°C
Mængde 500 mg
Optisk rotation −30 (c=1 in Ethanol)
IUPAC navn 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3,3-diphenylpropansyre
Formel vægt 341.4
Procent renhed 98%