Få mere at vide
N-BOC-Amino-(4-hydroxycyclohexyl)carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10703223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. 10703223
Brand: Thermo Scientific Acros 364615000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 369403-08-7
MDL nummer MFCD02683153
InChI nøgle DRBVVUBYEBFRKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butoxy carbonyl amino-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid, n-boc-amino-4-hydroxycyclohexyl carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid, 4-hydroxy-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid, boc 4-cis/trans-1, 1-acch 4-oh, tertbutoxycarbonylaminohydroxycyclohexanecarboxylicacid, 1-boc-amino-4-hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 2734594
IUPAC navn 4-hydroxy-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexane-1-carboxylic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC(CC1)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-Amino-(4-hydroxycyclohexyl)carboxylic acid
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H21NO5
Mængde 500 mg
Molekylvægt (g/mol) 259.3
Formel vægt 259.3
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-Amino-(4-hydroxycyclohexyl)carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.