Få mere at vide
N-Boc-4-brom-3-fluoranilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475698
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475698 1 g 1g
15485698 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15475698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59398.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 868735-43-7 | Molecular Formula: C11H13BrFNO2 | Molecular Weight: 290.132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 868735-43-7
Molekylær formel C11H13BrFNO2
Molekylvægt (g/mol) 290.132
MDL nummer MFCD11976284
InChI nøgle FQLYUJLJZFATNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-bromo-3-fluorophenyl carbamate, tert-butyl n-4-bromo-3-fluorophenyl carbamate, tert-butyl 4-bromo-3-fluorophenylcarbamate, 4-bromo-3-fluoro-phenyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-4-bromo-3-fluoroaniline
PubChem CID 59852943
IUPAC navn tert-butyl-N-(4-brom-3-fluorphenyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline
Smeltepunkt 68 °C til 70 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 14460051
Formel vægt 290.13
Procent renhed 96%