Få mere at vide
N-Boc-3,3-diphenyl-L-alanin, 95%
Artikelnummer. 15498567
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498567 5 g 5g
15408577 250 mg 250mg
15488567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52063.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 138662-63-2 | C20H23NO4 | 341,407 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138662-63-2
Molekylær formel C20H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 341.407
MDL nummer MFCD00191186
InChI nøgle TYJDOLCFYZSNQC-KRWDZBQOSA-N
Synonym boc-l-3,3-diphenylalanine, boc-3,3-diphenyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, s-n-boc-2-amino-3,3-diphenylpropionic acid, n-boc-beta-phenyl-l-phenylalanine, boc-beta-phenyl-phe-oh, n-tert-butoxycarbonyl-beta-phenyl-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3,3-diphenylpropanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, pubchem20362
PubChem CID 2761487
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3,3-diphenylpropansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3,3-diphenyl-L-alanine
Smeltepunkt 160 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 4880641
Formel vægt 341.41
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.