Få mere at vide
N-Boc-3,3-diphenyl-L-alanin, 95%
Artikelnummer. 15488567
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488567 1 g 1g
15408577 250 mg 250mg
15498567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52063.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138662-63-2 | C20H23NO4 | 341,407 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138662-63-2
Molekylær formel C20H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 341.407
MDL nummer MFCD00191186
InChI nøgle TYJDOLCFYZSNQC-KRWDZBQOSA-N
Synonym boc-l-3,3-diphenylalanine, boc-3,3-diphenyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, s-n-boc-2-amino-3,3-diphenylpropionic acid, n-boc-beta-phenyl-l-phenylalanine, boc-beta-phenyl-phe-oh, n-tert-butoxycarbonyl-beta-phenyl-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3,3-diphenylpropanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, pubchem20362
PubChem CID 2761487
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3,3-diphenylpropansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3,3-diphenyl-L-alanine
Smeltepunkt 160°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 4880641
Formel vægt 341.41
Procent renhed 95%