Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459228
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459228 250 mg 250mg
15439228 1 g 1g
15449228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62748.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20806-43-3
Molekylær formel C18H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 329.35
MDL nummer MFCD00022029,MFCD03939889
InChI nøgle CYYRLHUAMWRBHC-UHFFFAOYNA-N
Synonym cbz-ser bzl-oh, z-ser bzl-oh, n-benzyloxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, carbobenzyloxy-o-benzyl-l-serine, 2s-3-benzyloxy-2-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, z-l-ser-obzl, ambotzzaa1185, pubchem19040, n-cbz-o-benzyl-l-ser-oh, n-benzyloxycarbonyl-o-benzylserine
PubChem CID 6993425
IUPAC navn (2S)-3-phenylmethoxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoic acid
SMIL OC(=O)C(COCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 329.35
Procent renhed 95%