Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine, 95%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 329.35 |
| Procent renhed | 95% |