Få mere at vide
N-Benzylmethylamine, 97%
Artikelnummer. 11454784
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454784 250 mL 250ml
11468760 100 mL 100ml
11444784 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454784 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13746.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
N-Benzylmethylamin bruges til fremstilling af farvestoffer. Det kan også bruges som katalytisk middel, petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Benzylmethylamin anvendes til fremstilling af farvestoffer. Det kan også bruges som katalytisk middel, petrokemisk additiv.
Opløselighed Opløseligt i vand
(65 g/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Air Sensitive. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider, kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-67-3
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00008289
InChI nøgle RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
PubChem CID 7669
IUPAC navn N-methyl-1-phenylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylmethylamine
Smeltepunkt -55°C
Tæthed 0.94
pH 10
Kogepunkt 184°C to 188°C
Flammepunkt 77°C (170°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel C6H5CH2NHCH3
Brydningsindeks 1.523
Mængde 250 mL
FN nummer UN2922
Beilstein 606221
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (65g/L at 20°C).
Formel vægt 121.18
Procent renhed 97%