Få mere at vide
N-Benzylmethylamine, 97%
Artikelnummer. 11444784
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444784 1000 mL 1000ml
11468760 100 mL 100ml
11454784 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444784 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13746.AU
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
N-Benzylmethylamin bruges til fremstilling af farvestoffer. Det kan også bruges som katalytisk middel, petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Benzylmethylamin anvendes til fremstilling af farvestoffer. Det kan også bruges som katalytisk middel, petrokemisk additiv.
Opløselighed Opløseligt i vand
(65 g/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Air Sensitive. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider, kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-67-3
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00008289
InChI nøgle RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
PubChem CID 7669
IUPAC navn N-methyl-1-phenylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylmethylamine
Smeltepunkt -55°C
Tæthed 0.94
pH 10
Kogepunkt 184°C to 188°C
Flammepunkt 77°C (170°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel C6H5CH2NHCH3
Brydningsindeks 1.523
Mængde 1000 mL
FN nummer UN2922
Beilstein 606221
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (65g/L at 20°C).
Formel vægt 121.18
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Benzylmethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Benzylmethylamine