Få mere at vide
N-benzylethanolamin, 96%
Artikelnummer. 10457090 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10457090 500 mL 500ml
10244560 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10457090 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105945000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 104-63-2 | C9H13NO | 151,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-63-2
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.21
MDL nummer MFCD00002840
InChI nøgle XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylethanolamine, 2-benzylamino ethanol, benzylaminoethanol, benzylethanolamine, ethanol, 2-phenylmethyl amino, 2-benzylamino ethan-1-ol, benzyl ethanolamine, n-benzyle ethanol amine, ethanol, 2-benzylamino, unii-48121ms9jm
PubChem CID 4348
IUPAC navn 2-(benzylamino)ethanol
SMIL OCCNCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylethanolamine
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 153,0 °C til 156,0 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt 130 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2NHCH2CH2OH
Brydningsindeks 1,5420 til 1,5440
Mængde 500 mL
Beilstein 12, 1040
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet med vand. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 151.21
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Benzylethanolamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.