Få mere at vide
N-benzylethanolamin, 96%
Artikelnummer. 11442898
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442898 500 g 500g
11452898 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16866.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Add to basket
CAS: 104-63-2 | C9H13NO | 151,21 g/mol
Har farmaceutiske applikationer. N-Benzylethanolamin bruges i syntesen af imidazoler som potente calcitonin (CGRP) antagonister. Det hjælper også med fremstillingen af benzofusionerede hydroxamix-syrer, som nyttige fragmenter til syntesen af histon-deacetylaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Har farmaceutiske applikationer. N-Benzylethanolamin bruges i syntesen af imidazoler som potente calcitonin (CGRP) antagonister. Det hjælper også med fremstillingen af benzofusionerede hydroxamix-syrer, som nyttige fragmenter til syntesen af histon-deacetylaseinhibitorer.
Opløselighed Opløseligt i vand
162 g/L (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-63-2
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.21
MDL nummer MFCD00002840
InChI nøgle XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylethanolamine, 2-benzylamino ethanol, benzylaminoethanol, benzylethanolamine, ethanol, 2-phenylmethyl amino, 2-benzylamino ethan-1-ol, benzyl ethanolamine, n-benzyle ethanol amine, ethanol, 2-benzylamino, unii-48121ms9jm
PubChem CID 4348
IUPAC navn 2-(benzylamino)ethanol
SMIL OCCNCC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Benzylethanolamine
Smeltepunkt -30 °C
Tæthed 1.063
pH 11
Kogepunkt 240 °C
Flammepunkt 130 °C (266 °F)
Brydningsindeks 1.543
Mængde 500 g
Beilstein 775164
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 162 g/L (25 °C).
Formel vægt 151.21
Procent renhed 96%