Få mere at vide
N-benzyldimethylamin, 98+%
Artikelnummer. 11454843
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
5000ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454843 250 mL 250ml
11444843 1000 mL 1000ml
11464843 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11454843 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12191.AK
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 103-83-3 | C9H13N | 135,21 g/mol
N,N-dimethylbenzylamin anvendes til fremstilling af bis[(N,N-dimethylamino)benzyl]selenid. Det fungerer som en katalysator i hærdningsreaktionen af formuleringer af diglycidylether af bisphenol A og tetrahydrophthalsyreanhydrid. Det gennemgår rettet ortho-metalering med butyllithium. Det reagerer med methyliodid for at få ammoniumsalt, som bruges som faseoverførselskatalysatorer. Yderligere bruges det som en katalysator til dannelse af polyurethanskum og epoxyharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-dimethylbenzylamin anvendes til fremstilling af bis[(N,N-dimethylamino)benzyl]selenid. Det fungerer som en katalysator i hærdningsreaktionen af formuleringer af diglycidylether af bisphenol A og tetrahydrophthalsyreanhydrid. Det gennemgår rettet ortho-metalering med butyllithium. Det reagerer med methyliodid for at få ammoniumsalt, som bruges som faseoverførselskatalysatorer. Yderligere bruges det som en katalysator til dannelse af polyurethanskum og epoxyharpikser.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-83-3
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00008329
InChI nøgle XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylbenzylamine, benzyldimethylamine, n-benzyldimethylamine, dimethylbenzylamine, bdma, benzenemethanamine, n,n-dimethyl, benzyl-n,n-dimethylamine, n-phenylmethyl dimethylamine, n,n-dimethylbenzenemethanamine, araldite accelerator 062
PubChem CID 7681
IUPAC navn N,N-dimethyl-1-phenylmethanamin
SMIL CN(C)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyldimethylamine
Smeltepunkt -75°C
Tæthed 0.9
Kogepunkt 183°C to 184°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Lineær formel C6H5CH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.501
Mængde 250 mL
FN nummer UN2619
Beilstein 1099620
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 135.21
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Benzyldimethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyldimethylamine