Få mere at vide
N-benzyldimethylamin, 98+%
Artikelnummer. 11444843
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
5000ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444843 1000 mL 1000ml
11454843 250 mL 250ml
11464843 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444843 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12191.AU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.74 DKK
    632.65 DKK / 1000ml
    Spare 71.09 DKK
    10% Slukket
CAS: 103-83-3 | C9H13N | 135,21 g/mol
N,N-dimethylbenzylamin anvendes til fremstilling af bis[(N,N-dimethylamino)benzyl]selenid. Det fungerer som en katalysator i hærdningsreaktionen af formuleringer af diglycidylether af bisphenol A og tetrahydrophthalsyreanhydrid. Det gennemgår rettet ortho-metalering med butyllithium. Det reagerer med methyliodid for at få ammoniumsalt, som bruges som faseoverførselskatalysatorer. Yderligere bruges det som en katalysator til dannelse af polyurethanskum og epoxyharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-dimethylbenzylamin anvendes til fremstilling af bis[(N,N-dimethylamino)benzyl]selenid. Det fungerer som en katalysator i hærdningsreaktionen af formuleringer af diglycidylether af bisphenol A og tetrahydrophthalsyreanhydrid. Det gennemgår rettet ortho-metalering med butyllithium. Det reagerer med methyliodid for at få ammoniumsalt, som bruges som faseoverførselskatalysatorer. Yderligere bruges det som en katalysator til dannelse af polyurethanskum og epoxyharpikser.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-83-3
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00008329
InChI nøgle XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylbenzylamine, benzyldimethylamine, n-benzyldimethylamine, dimethylbenzylamine, bdma, benzenemethanamine, n,n-dimethyl, benzyl-n,n-dimethylamine, n-phenylmethyl dimethylamine, n,n-dimethylbenzenemethanamine, araldite accelerator 062
PubChem CID 7681
IUPAC navn N,N-dimethyl-1-phenylmethanamin
SMIL CN(C)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyldimethylamine
Smeltepunkt -75 °C
Tæthed 0.9
Kogepunkt 183 °C til 184 °C
Flammepunkt 54 °C (129 °F)
Lineær formel C6H5CH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.501
Mængde 1000 mL
FN nummer UN2619
Beilstein 1099620
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 135.21
Procent renhed ≥98%