Få mere at vide
N-benzylbenzamid, 99%
Artikelnummer. 10164350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10164350 25 g Plastflaske 25g
10068731 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10164350 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 191170250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1485-70-7 | C14H13NO | 211,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1485-70-7
Molekylær formel C14H13NO
Molekylvægt (g/mol) 211.26
MDL nummer MFCD00003070
InChI nøgle LKQUCICFTHBFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, n-phenylmethyl, n-benzyl-benzamide, phenyl-n-benzylcarboxamide, benzoylbenzylamine, n∼1∼-benzylbenzamide, benzamide, n-benzyl, n-phenylmethyl benzamide, acmc-1bx9y, n-benzylbenzamide, lkqucicfthbfal-uhfffaoysa
PubChem CID 73878
IUPAC navn N-benzylbenzamid
SMIL O=C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylbenzamide
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 104,0 °C til 107,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CONHCH2C6H5
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 211.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Benzylbenzamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.