Få mere at vide
N-benzylaminoacetaldehyd diethylacetal, 96%
Artikelnummer. 11471488
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471488 25 g 25g
11451488 1 g 1g
11461488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13841.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 61190-10-1 | C13H21NO2 | 223,316 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61190-10-1
Molekylær formel C13H21NO2
Molekylvægt (g/mol) 223.316
MDL nummer MFCD00051599
InChI nøgle SXFVQTYQHWRYOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal, benzyl 2,2-diethoxyethyl amine, n-benzyl-n-2,2-diethoxyethyl amine, 2,2-diethoxyethyl benzylamine, acmc-20ak6r, benzylaminoacetaldehyde diethylacetal, benzyl-2,2-diethoxy-ethyl-amine, benzylamino-acetaldehyde diethyl acetal, n-benzyl 2-aminoacetaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 521961
IUPAC navn N-benzyl-2,2-diethoxyethanamin
SMIL CCOC(CNCC1=CC=CC=C1)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Kogepunkt 115 °C til 117 °C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.489
Mængde 25 g
Beilstein 2694610
Formel vægt 223.32
Procent renhed 96%