Få mere at vide
n-Benzyl-tert-butylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 3378-72-1 |
| Smeltepunkt | -30°C to -25°C |
| Tæthed | 0.90 g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | C6H5CH2NHC(CH3)3 |
| MDL nummer | MFCD00008798 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | N-Benzyl-tert-butylamine, N-tert-Butylbenzylamine, N-Benzyl-tert-butylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.26 |
| Grad | Research |