Få mere at vide
N-benzyl-tert-butylamin, 96%
Artikelnummer. 11394474
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394474 25 g 25g
11304484 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394474 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01146.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 3378-72-1 | C11H17N | 163,264 g/mol
N-Benzyl-tert-butylamin, anvendes som en beskyttet amin. Det hjælper med oxidationen til den tilsvarende hydroxylamin og nitron.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Benzyl-tert-butylamin, bruges som en beskyttet amin. Det hjælper med oxidationen til den tilsvarende hydroxylamin og nitron.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3378-72-1
Molekylær formel C11H17N
Molekylvægt (g/mol) 163.264
MDL nummer MFCD00008798
InChI nøgle DLSOILHAKCBARI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tert-butyl benzylamine, n-tert-butylbenzylamine, n-benzyl-tert-butylamine, tert-butylbenzylamine, n-t-butylbenzylamine, benzenemethanamine, n-1,1-dimethylethyl, benzyl tert-butyl amine, tert-butyl benzylamine, t-butylbenzylamine, n-1,1-dimethylethyl benzylamine
PubChem CID 76908
IUPAC navn N-benzyl-2-methylpropan-2-amin
SMIL CC(C)(C)NCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-tert-butylamine
Smeltepunkt -30 °C til -25 °C
Tæthed 0.899
Kogepunkt 218 °C til 220 °C
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Lineær formel C6H5CH2NHC(CH3)3
Brydningsindeks 1.497
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 507464
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 163.27
Procent renhed 96%