Få mere at vide
N-benzyl-p-toluensulfonamid
Artikelnummer. 15436639
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436639 10 mg 10mg
15426639 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64910.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
En potent hæmmer af calcium-stimuleret myosin S1 ATPase | CAS: 1576-37-0 | C14H15NO2S | 261,339 g/mol
En potent hæmmer af calcium-stimuleret myosin S1 ATPase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1576-37-0
Molekylær formel C14H15NO2S
Molekylvægt (g/mol) 261.339
MDL nummer MFCD00159328
InChI nøgle WTHKAJZQYNKTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-p-toluenesulfonamide, n-tosylbenzylamine, p-toluenesulfonamide, n-benzyl, n-benzyl-p-toluenesulphonamide, n-benzyl-4-methyl-benzenesulfonamide, n-benzyl-4-methylbenzene-1-sulfonamide, n-benzyl-p-toluene sulphonamide, benzenesulfonamide, 4-methyl-n-phenylmethyl, 4-methyl-n-phenylmethyl benzenesulfonamide, 4-methyl-n-phenylmethyl-benzenesulfonamid
PubChem CID 95801
IUPAC navn N-benzyl-4-methylbenzensulfonamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-p-toluenesulfonamide
Smeltepunkt 115 °C
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 261.34
Fysisk form Krystallinsk pulver