Få mere at vide
N-Benzyl-p-toluenesulfonamide
Artikelnummer. 15426639
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426639 5 mg 5mg
15436639 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64910.#0
Request Bulk or Custom Format
En potent hæmmer af calcium-stimuleret myosin S1 ATPase
En potent hæmmer af calcium-stimuleret myosin S1 ATPase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1576-37-0
Molekylær formel C14H15NO2S
Molekylvægt (g/mol) 261.339
MDL nummer MFCD00159328
InChI nøgle WTHKAJZQYNKTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-p-toluenesulfonamide, n-tosylbenzylamine, p-toluenesulfonamide, n-benzyl, n-benzyl-p-toluenesulphonamide, n-benzyl-4-methyl-benzenesulfonamide, n-benzyl-4-methylbenzene-1-sulfonamide, n-benzyl-p-toluene sulphonamide, benzenesulfonamide, 4-methyl-n-phenylmethyl, 4-methyl-n-phenylmethyl benzenesulfonamide, 4-methyl-n-phenylmethyl-benzenesulfonamid
PubChem CID 95801
IUPAC navn N-benzyl-4-methylbenzensulfonamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-p-toluenesulfonamide
Smeltepunkt 115°C
Farve Hvid
Mængde 5 mg
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 261.34
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Benzyl-p-toluenesulfonamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Benzyl-p-toluenefonamide