Få mere at vide
N-benzyl-N-phenylhydrazin hydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11483607
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483607 25 g 25g
11473607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17367.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 5705-15-7 | C13H15ClN2 | 234,73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5705-15-7
Molekylær formel C13H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 234.73
MDL nummer MFCD00050690
InChI nøgle JTYLHYOCBGPMNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride, n-benzyl-n-phenylhydrazine hydrochloride, usaf ek-1666, hydrazine, 1-phenyl-1-phenylmethyl-, monohydrochloride, alpha-benzyl-alpha-phenylhydrazine hydrochloride, n-benzyl-n-phenylhydrazinium 1+ chloride, hydrazine, 1-benzyl-1-phenyl-, hydrochloride, 1-benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride van, hydrazine, 1-phenyl-1-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-209lvq
PubChem CID 79785
IUPAC navn 1-benzyl-1-phenylhydrazin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NN(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-N-phenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt 178 °C til 181 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3707186
Formel vægt 234.73
Procent renhed ≥98%