Få mere at vide
[(N-Benzyl-N-methylammonium)methyl]trifluorborat indre salt, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448445
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448445 1 g 1g
15458445 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448445 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33397.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 1268341-00-9 | Molekylformel: C9H13BF3N | Molekylvægt: 203,015 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1268341-00-9
Molekylær formel C9H13BF3N
Molekylvægt (g/mol) 203.015
MDL nummer MFCD20134169
InChI nøgle JRTRNQRZOUGDCI-UHFFFAOYSA-O
Synonym n-benzyl-n-methylammonium methyl trifluoroborate internal salt, benzyl methyl ammonio methyl trifluoroboranuide
PubChem CID 53243645
IUPAC navn [benzyl(methyl)azaniumyl]methyl-trifluorboranid
SMIL [B-](C[NH+](C)CC1=CC=CC=C1)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [(N-Benzyl-N-methylammonium)methyl]trifluoroborate internal salt
Mængde 1 g
Formel vægt 203.02
Procent renhed 95%