Få mere at vide
N-Benzyl-4-methoxyanilin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11307596
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307596 1 g 1g
11317596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11307596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11158.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17377-95-6
Molekylær formel C14H15NO
Molekylvægt (g/mol) 213.28
MDL nummer MFCD00059298
InChI nøgle LIJJGMDKVVOEFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-p-anisidine, n-4-methoxyphenyl-n-benzylamine, 4-methoxyphenyl benzylamine, n-benzyl-para-anisidine, acmc-1bvsm, n-benzyl-p-methoxyaniline, cambridge id 5107549, n-benzyl-4-methoxy-aniline, n-4-methoxyphenyl benzylamine, n-4-methoxyphenyl benzyl amine
PubChem CID 519413
IUPAC navn N-benzyl-4-methoxyanilin
SMIL COC1=CC=C(NCC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-4-methoxyaniline
Smeltepunkt 48 °C til 50 °C
Kogepunkt 138 °C til 140 °C (0,1 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1877781
Formel vægt 213.28
Procent renhed 99%