Få mere at vide
N-Benzyl-4-chloro-N-phenylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15496268
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15496268
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H59845.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 701918-26-5
Molekylær formel C20H16ClNO
Molekylvægt (g/mol) 321.804
MDL nummer MFCD06251246
InChI nøgle LDDXRNJXGXWUQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl-n-phenyl-n-benzylcarboxamide
PubChem CID 20787883
IUPAC navn N-benzyl-4-chloro-N-phenylbenzamide
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN(C2=CC=CC=C2)C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl
Spécification
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-4-chloro-N-phenylbenzamide
Mængde 1 g
Formel vægt 321.81
Procent renhed 97%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis