Få mere at vide
N-Benzyl-3-pyridinemethylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489740
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489740 1 g 1g
11479740 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489740 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50978.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63361-56-8
Molekylær formel C13H14N2
Molekylvægt (g/mol) 198.27
MDL nummer MFCD00716866,MFCD08061098
InChI nøgle COHYOBKZKMKMIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl-pyridin-3-ylmethyl-amine, n-nicotinylbenzylamine, benzyl pyridin-3-ylmethyl amine, benzylpyridin-3-ylmethylamine, 1-phenyl-n-pyridin-3-ylmethyl methylamine, n-benzyl-3-pyridinemethylamine, n-benzyl-1-pyridin-3-yl methanamine, benzyl 3-pyridylmethyl amine, acmc-20aos7, 3-benzylaminomethyl pyridine
PubChem CID 293794
IUPAC navn 1-phenyl-N-(pyridin-3-ylmethyl)methanamin
SMIL C(NCC1=CC=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-3-pyridinemethylamine
Mængde 1 g
Formel vægt 198.27
Procent renhed 97%