Få mere at vide
N-Benzyl-2-fluoro-N-phenylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495698
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15495698
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59399.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 682784-98-1
Molekylær formel C20H16FNO
Molekylvægt (g/mol) 305.352
MDL nummer MFCD00544081
InChI nøgle DNHHEHCSAPIQBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21210579
IUPAC navn N-benzyl-2-fluoro-N-phenylbenzamide
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN(C2=CC=CC=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-2-fluoro-N-phenylbenzamide
Mængde 1 g
Formel vægt 305.35
Procent renhed 97%