Få mere at vide
N-Benzyl-2-chloro-4-nitro-N-phenylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15405226
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15405226
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59725.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 682785-47-3
Molekylær formel C20H15ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 366.801
MDL nummer MFCD03731410
InChI nøgle CTECNWJLNGCTNM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 98000093
IUPAC navn N-benzyl-2-chloro-4-nitro-N-phenylbenzamide
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN(C2=CC=CC=C2)C(=O)C3=C(C=C(C=C3)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-2-chloro-4-nitro-N-phenylbenzamide
Mængde 250 mg
Formel vægt 366.8
Procent renhed 97%