Få mere at vide
n-Amyl Alcohol, 99.5%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11472845 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11472845 100 g
1 options
Artikelnummer. 11472845 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521105780
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Amyl Alcohol, 99.5%
CAS 71-41-0
Molekylær formel C5H12O
MDL nummer MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
Mængde 100 g
Synonym 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
InChI nøgle AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCO
IUPAC navn pentan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 88.15
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
Formel vægt 88.15