Få mere at vide
N-alfa-(2,4-dinitro-5-fluorphenyl)-L-alaninamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12684997 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12684997 100 mg Glasflaske 100mg
1 options
Artikelnummer. 12684997 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439341000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
CAS: 95713-52-3 | C9H9FN4O5 | 272.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-α-(2, 4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
CAS 95713-52-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 227,7 °C til 229,4 °C
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H9FN4O5
MDL nummer MFCD00042049
Mængde 100 mg
Specifik rotation +54,0° til +58,0° (20 °C, 589nm) (c=1, acetone)
Synonym marfey's reagent, s-2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino propanamide, 2s-2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino propanamide, n-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, 2s-2-5-fluoro-2,4-dinitroanilino propanamide, propanamide, 2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino-, 2s, nalpha-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, n-alpha-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, fdaa, 1-fd-aa
InChI nøgle NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
SMIL C[C@H](NC1=CC(F)=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
IUPAC navn (2S)-2-(5-fluor-2,4-dinitroanilino)propanamid
Molekylvægt (g/mol) 272.19
PubChem CID 5486955
Formel vægt 272.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • N-alpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, 98%