Få mere at vide
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15819900
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
15819900 500 g
1 options
Artikelnummer. 15819900 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8143630500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
CAS 85409-22-9
Smeltepunkt 73°C
pH 5-8 (20°C, 10 g/L in H2O)
Flammepunkt > 100°C (closed cup)
Mængde 500 g
Synonym N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Benzyldimethylmyristylammonium chloride, N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
Procent renhed >98.0%
Grad Not Available