Få mere at vide
N-alkyl(C12-16)-N-benzyl-N, N-Dimethylammoniumchlorid (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30011424
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011424 5 g
30008092 10 g
30006432 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30011424 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5751385G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68424-85-1
Molekylær formel C17H30ClN
Molekylvægt (g/mol) 283.88
IUPAC navn benzyl-dimethyl-tetradecylazanium; chlorid
SMIL CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Alkyl(C12-16)-N-Benzyl-N,N-Dimethylammonium Chloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1