Få mere at vide
N-Acetylsulfathiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylsulfathiazole |
| CAS | 127-76-4 |
| Molekylær formel | C11H11N3O3S2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[4-[(2-Thiazolylamino)sulfonyl]phenyl]acetamide, 2-(p-Acetamidobenzenesulfonamido)thiazole, Acetylsulfathiazole, N4-Acetylsulfathiazole, p-Acetylamino-N-(2-thiazolyl)benzenesulfonamide; |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O3S2/c1-8(15)13-9-2-4-10(5-3-9)19(16,17)14-11-12-6-7-18-11/h2-7H,1H3,(H,12,14)(H,13,15) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2 |
| IUPAC navn | N-[4-(1,3-thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.35 |
| Formel vægt | 297.0242 |