Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylsulfanilyl chloride |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 145.0°C to 148.0°C |
| Farve | Beige-creme til hvid |
| Flammepunkt | >112°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (Argentometry) |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |