Få mere at vide
N-Acetylsulfanilylchlorid, 99%
Artikelnummer. 10417740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10417740 100 g Glasflaske 100g
10215440 500 g Glasflaske 500g
10434565 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10417740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150721000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 121-60-8 | C8H8ClNO3S | 233,67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-60-8
Molekylær formel C8H8ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 233.67
MDL nummer MFCD00007442
InChI nøgle GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylsulfanilyl chloride, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl chloride, dagenan chloride, 4-acetylamino benzenesulfonyl chloride, 4-acetamidophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-acetylamino, acetylsulfanilyl chloride, p-acetamidobenzenesulfonyl chloride, n-acetylsulphanilyl chloride, p-acetaminobenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 8481
IUPAC navn 4-acetamidobenzensulfonylchlorid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylsulfanilyl chloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 145,0 °C til 148,0 °C
Farve Beige-creme til hvid
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel 4-(CH3CONH)C6H4SO2Cl
Mængde 100 g
Beilstein 14, 702
Fieser 01,3
Merck Index 15, 95
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform, ethylendichlorid, alkohol, ether
Formel vægt 233.67
Procent renhed 99%
Fysisk form Granular Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Acetylsulfanilyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Acetylsulfanilyl chloride