Få mere at vide
N-Acetylsulfamerazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylsulfamerazine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N4O3S/c1-9-7-8-14-13(15-9)17-21(19,20)12-5-3-11(4-6-12)16-10(2)18/h3-8H,1-2H3,(H,16,18)(H,14,15,17) |
| Formel vægt | 306.0787 |