Få mere at vide
N-Acetylethanolamin, 96%
Artikelnummer. 10411202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10411202 100 g Glasflaske 100g
10173291 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10411202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146201000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 142-26-7 | C4H9NR.2 | 103,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-26-7
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.12
MDL nummer MFCD00002836
InChI nøgle PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
PubChem CID 8880
ChEBI CHEBI:74687
IUPAC navn N-(2-hydroxyethyl)acetamid
SMIL CC(=O)NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylethanolamine
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 15.8°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 135°C to 137°C (3.0 mmHg)
Flammepunkt 176°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CONHCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4720 to 1.474
Mængde 100 g
Beilstein 04, I, 430
Specifik vægtfylde 1.11
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 103.12
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Acetylethanolamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.