Få mere at vide
N-Acetylethanolamin, 90+%
Artikelnummer. 11365229
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365229 100 g 100g
11375229 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18638.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-26-7 | C4H9NO2 | 103,121 g/mol
Det finder sine anvendelser som antistatisk middel, skumforstærkende middel, hårplejende fugtighedsbevarende middel, hudplejende overfladeaktivt middel og viskositetsregulerende middel i kosmetikindustrien. Det er et ikke-klæbrig glycerinalternativ til brug i hud- og hårpleje. Det har fugtighedsbevarende og smørende egenskaber til brug i shampoo, behandlingsprodukter og hårbalsam.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Den finder sine anvendelser som antistatisk middel, skumforstærkende middel, hårplejende fugtighedsbevarende middel, hudplejende overfladeaktivt middel og viskositetsregulerende middel i kosmetikindustrien. Det er et ikke-klæbrig glycerinalternativ til brug i hud- og hårpleje. Det har fugtighedsbevarende og smørende egenskaber til brug i shampoo, behandlingsprodukter og hårbalsam.
Opløselighed Opløseligt i vand, 1e
+006 mg/L @ 25 C (est), °opløseligt i alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-26-7
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.121
MDL nummer MFCD00002836
InChI nøgle PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
PubChem CID 8880
ChEBI CHEBI:74687
IUPAC navn N-(2-hydroxyethyl)acetamid
SMIL CC(=O)NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetylethanolamine
Tæthed 1.12
Kogepunkt 151°C to 155°C (5 mmHg)
Flammepunkt 177°C (351°F)
Lineær formel CH3CONHCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.472
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water,1e+006mg/L @ 25°C (est),soluble in alcohol and ether.
Formel vægt 103.12
Procent renhed ≥90%