missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl Sulfapyridine, TRC

Artikelnummer. 30137159
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137159 50 mg
30134906 25 mg
30005767 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137159 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18791050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 19077-98-6
Molekylær formel C13 H13 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 291.33
Synonym Acetamide, N-[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]- (9CI, ACI), Acetanilide, 4'-(2-pyridylsulfamoyl)- (6CI, 7CI, 8CI), N-[4-[(2-Pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]acetamide (ACI), Acetylsulfapyridine, N4-Acetylsulfapyridine, Sulfapyridine-N4-acetyl
IUPAC navn N-[4-(pyridin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide
SMIL CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl Sulfapyridine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13N3O3S/c1-10(17)15-11-5-7-12(8-6-11)20(18,19)16-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,1H3,(H,14,16)(H,15,17)
Formel vægt 291.0678
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.