missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl Sulfapyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl Sulfapyridine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O3S/c1-10(17)15-11-5-7-12(8-6-11)20(18,19)16-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,1H3,(H,14,16)(H,15,17) |
| Formel vægt | 291.0678 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?