missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl Sulfamethoxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylsulfamethoxazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15) |
| Formel vægt | 295.0627 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?