Få mere at vide
N-Acetyl Sulfadiazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylsulfadiazine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N4O3S/c1-9(17)15-10-3-5-11(6-4-10)20(18,19)16-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16) |
| Formel vægt | 292.063 |
| Procent renhed | >95% |