Få mere at vide
N-Acetyl-S-propyl-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-propyl-L-cysteine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3S/c1-3-4-13-5-7(8(11)12)9-6(2)10/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 205.0773 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |