CAS RN 14402-54-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Acetyl-S-propyl-L-cysteine, TRC
CAS: 14402-54-1 Molekylær formel: C8 H15 N O3 S Molekylvægt (g/mol): 205.27 Synonym: L-Cysteine, N-acetyl-S-propyl- (9CI, ACI),Alanine, N-acetyl-3-(propylthio)- (6CI, 7CI),Alanine, N-acetyl-3-(propylthio)-, L- (8CI),N-Acetyl-S-propyl-L-cysteine (ACI),(R)-2-Acetamido-3-(propylthio)propanoic acid,Propylmercapturic acid,(2R)-2-Acetamido-3-(propylsulfanyl)propanoic acid IUPAC navn: (2R)-2-acetamido-3-propylsulfanylpropanoic acid SMIL: CCCSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O