Få mere at vide
N-Acetyl-S-(2-cyanoethyl)-L-cysteine Ammonium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-S-(2-cyanoethyl)-L-cysteine Ammonium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O3S.H3N/c1-6(11)10-7(8(12)13)5-14-4-2-3-9;/h7H,2,4-5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13);1H3/t7-;/m0./s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 233.0834 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |