CAS RN 168208-30-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Acetyl-S-(2-cyanoethyl)-L-cysteine Ammonium Salt, TRC
CAS: 168208-30-8 Molekylær formel: C8H11N2O3S.H4N Molekylvægt (g/mol): 233.29 Synonym: N-Acetyl-S-(2-cyanoethyl)cysteine Ammonium Salt,S-(2-Cyanoethyl)mercapturic Acid Ammonium Salt; IUPAC navn: ammonium;(2R)-2-acetamido-3-(2-cyanoethylsulfanyl)propanoate SMIL: [NH4+].CC(=O)N[C@@H](CSCCC#N)C(=O)[O-]