Få mere at vide
N-Acetyl-N'-phenylhydrazin, 98%
Artikelnummer. 11497097
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497097 25 g 25g
11407107 100 g 100g
11417107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11497097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14446.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 114-83-0 | C8H10N2O | 150,181 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114-83-0
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.181
MDL nummer MFCD00008672
InChI nøgle UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-2-phenylhydrazine, hydracetin, acetylphenylhydrazine, pyrodin, pyrodine, acetic acid, 2-phenylhydrazide, n-acetyl-n'-phenylhydrazine, n'-phenylacethydrazide, acetic acid phenylhydrazone, n 1-acetylphenylhydrazine
PubChem CID 8247
IUPAC navn N'-phenylacetohydrazid
SMIL CC(=O)NNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
Smeltepunkt 128 °C til 131 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 742880
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%