Få mere at vide
N-Acetyl Demethyl Memantine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl Demethyl Memantine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO/c1-9(15)14-13-6-10-3-11(7-13)5-12(2,4-10)8-13/h10-11H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)/t10-,11+,12-,13- |
| Formel vægt | 207.1623 |