CAS RN 778-09-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Acetyl Demethyl Memantine, TRC
CAS: 778-09-6 Molekylær formel: C13 H21 N O Molekylvægt (g/mol): 207.3119 Synonym: N-(3-Methyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetamide,N-(3-Methyl-1-adamantyl)acetamide,1-Acetamido-3-methyladamantane,1-Methyl-3-acetamidoadamantane,NSC 179381 IUPAC navn: N-[(5R,7S)-3-methyl-1-adamantyl]acetamide SMIL: CC(=O)N[C@@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@@](C)(C3)C1)C2