missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl Demethyl Memantine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl Demethyl Memantine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO/c1-9(15)14-13-6-10-3-11(7-13)5-12(2,4-10)8-13/h10-11H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)/t10-,11+,12-,13- |
| Formel vægt | 207.1623 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?