Få mere at vide
N-Acetyl Dapson, TRC
Artikelnummer. 17952875
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17952875 5 mg
17913885 1 mg
17954955 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17952875 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1684355MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 565-20-8
Molekylær formel C14 H14 N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 290.34
Synonym N-Acetyldapsone, Acetanilide, 4'-sulfanilyl- (6CI,7CI,8CI), N-[4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenyl]acetamide, 4-Acetamido-4'-aminodiphenyl sulfone, 4-Acetamidophenyl 4'-aminophenyl sulfone, 4-Acetylamino-4'-aminodiphenyl sulfone, 4-Acetylamino-4'-aminophenyl sulfone, 4-Amino-4'-acetamidodiphenyl sulfone, 4'-Sulfanilylacetanilide, Acetyldapsone, MADDS, Monoacetyldapsone, N-Acetyldapsone, NSC 27184, Acetamide, N-[4-[(4-aminophenyl)sulfonyl]phenyl]-
IUPAC navn N-[4-(4-aminofenyl)sulfonylfenyl]acetamid
SMIL CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl Dapsone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O3S/c1-10(17)16-12-4-8-14(9-5-12)20(18,19)13-6-2-11(15)3-7-13/h2-9H,15H2,1H3,(H,16,17)
Formel vægt 290.0725
Procent renhed >95%