Få mere at vide
N-Acetyl-D-allo-isoleucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D-allo-isoleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3/c1-4-5(2)7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,7+/m0/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 173.1052 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |